物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
色
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
- 水溶液の清澄化
- 粒子の除去
- 粒子分析
- 微生物分析
- 廃水中のウイルス様粒子の単離
- マイクロプラスチック分析グレード水
- eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWP14250:
試験成績書(COA)