Merck
GE80648546
GE Ettan DALTsix gel caster
volume 1000 mL, pkg of 1-6 gels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
pkg of 1-6 gels
メーカー/製品名
Cytiva 80-6485-46
Cytiva Article No. 80-6485-46
容量
1000 mL
詳細
DALTsix Gel Caster holds up to six 1.0-mm or 1.5-mm cassettes with separator sheets for casting homogeneous or gradient gels. If fewer gels are to be cast, the unused volume is filled with blank cassette inserts and filler sheets.
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)