Merck
GE80-1129-32
GelBond Film 124 X 258 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-32, pack of 50 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
包装
pack of 50 pieces
メーカー/製品名
Cytiva 80-1129-32
利用可能性
not available in Japan
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.