おすすめの製品
使用法
sufficient for 500 reactions
メーカー/製品名
Cytiva 25-6600-32
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
Illustra GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kitは、ナノグラム量のDNAサンプルから4~7 μgの収量で、非常に効率的かつ代表的な全ゲノム増幅ができます。
Illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kitは、Cytivaから得られたPhi29 DNAポリメラーゼファミリーの産物の一部です。等温鎖置換増幅によるミニスケール全ゲノム増幅に必要なすべての構成品が含まれています。
増幅はゲノム全体にわたり非常に均一であるため、遺伝子座の表記は元のDNAサンプルに非常に近いままです。その上、Phi29DNAポリメラーゼの校正(プルーフリーディング)活性により、増幅は非常に忠実に実行されます。
Illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kitの手順は迅速、簡便で、サーモサイクラーを必要としません。DNAが4~7 μgという標準的なDNA収量は、わずかな操作で2時間未満で達成できます。産物の平均の長さは10 kbを超えています。GenomiPhi™反応の出発物質は、市販キットまたは自作法から精製されたDNAであるか、または未精製の細胞溶解物(ライセート)が使用される場合があります。本キットは、FTA™カード溶解物、血液、および口腔スワブなどさまざまな臨床サンプルから得られたDNAを用いて検証されました。
Illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kitは、Cytivaから得られたPhi29 DNAポリメラーゼファミリーの産物の一部です。等温鎖置換増幅によるミニスケール全ゲノム増幅に必要なすべての構成品が含まれています。
増幅はゲノム全体にわたり非常に均一であるため、遺伝子座の表記は元のDNAサンプルに非常に近いままです。その上、Phi29DNAポリメラーゼの校正(プルーフリーディング)活性により、増幅は非常に忠実に実行されます。
Illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kitの手順は迅速、簡便で、サーモサイクラーを必要としません。DNAが4~7 μgという標準的なDNA収量は、わずかな操作で2時間未満で達成できます。産物の平均の長さは10 kbを超えています。GenomiPhi™反応の出発物質は、市販キットまたは自作法から精製されたDNAであるか、または未精製の細胞溶解物(ライセート)が使用される場合があります。本キットは、FTA™カード溶解物、血液、および口腔スワブなどさまざまな臨床サンプルから得られたDNAを用いて検証されました。
アプリケーション
GenomiPhi™で増幅されたDNAは、ジェノタイピング(SNP、STR、アレイCGH)、クローニング、シーケンシング、DNAアーカイブなどのさまざまな用途に適しています。
特徴および利点
- 全ゲノムの代表的等温増幅。
- 鋳型非依存性ではないバックグラウンド増幅産物。
- PCRによる全ゲノム増幅技術よりも格段の高効率。
- 迅速かつ単純な自動化しやすいプロトコル;サーマルサイクラー不要。
- 高品質DNAを産生(例えば、高スループットジェノタイピング、ハイブリダイゼーション、DNAアーカイブ)。
保管および安定性
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
キットを -70°C で解凍します。酵素ミックスは -70°C で解凍する必要があります。その他のすべての成分は -20°C で解凍できます。成分を氷上で解凍し、取り扱い中は 0°C - 4°C で維持します。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
GenomiPhi
キット用のパッケージングとインサートに関して:
使用するにはQiagen GmbHおよびCytivaからのライセンス供与が必要です。Phi 29 DNAポリメラーゼは、このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,854,033、6,124,120、6,143,495、6,323,009、5,576,204、および他の国における同等の特許と特許出願をご参照ください。
容器に関して:
Cytivaの所有権に従います。このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,576,204、およびその他の国における同等の特許と特許出願をご参照ください。
キット用のパッケージングとインサートに関して:
使用するにはQiagen GmbHおよびCytivaからのライセンス供与が必要です。Phi 29 DNAポリメラーゼは、このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,854,033、6,124,120、6,143,495、6,323,009、5,576,204、および他の国における同等の特許と特許出願をご参照ください。
容器に関して:
Cytivaの所有権に従います。このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,576,204、およびその他の国における同等の特許と特許出願をご参照ください。
FTA is a trademark of Qiagen Group
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
This page shows whole genome amplification (WGA) using GenomiPhi™ from GE Healthcare.
This page shows whole genome amplification (WGA) using GenomiPhi™ from GE Healthcare.