包装
pkg of 4.7 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-5470-15
パラメーター
59 psi
ベッドサイズ
7.7 mm × 100 mm
ベッド容積
4.7 mL
関連するカテゴリー
詳細
HiScreen™ Capto™ Q ImpRes columns are prepacked with Capto™ Q ImpRes ion exchange chromatography medium, and are part of the process development platform available from Cytiva. The columns are an excellent choice for method optimization and parameter screening.
特徴および利点
- Capto™ Q ImpRes is a strong anion exchange BioProcess medium, designed to meet the demands of modern large-scale manufacturers for fast, efficient, and cost-effective intermediate and polishing Protein purification.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)