Merck
GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NA.56
物質
polypropylene
特徴
wetted part
包装
pack of 8 pieces
メーカー/製品名
Cytiva 28-4010-81
詳細
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
特徴および利点
  • Fingertight
  • Narrow
  • For connecting HiTrap and HiPrep columns
法的情報
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)