Merck
55069
チューブアダプター
M6 female, 10-32 male
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK adapter (one-piece design)
詳細
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
1000 psi max. pressure (69 bar)
アダプター排気量
6.70 μL
直径
0.030 in. (0.75 mm)
フィッティング
10-32 male
M6 female
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)