包装
pkg of 5 × 5 mL
メーカー/製品名
17-5459-09
Cytiva
平均部品サイズ
75 μm
詳細
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification.
- Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
- Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
- Improves productivity and process economy in downstream operations
- Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
- Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)