メーカー/製品名
Cytiva
ベッド容積
5 mL
カラム内径
16 mm
Matrix
highly cross-linked agarose
平均直径
75 μm
cleaning
2-12
動作範囲
3-10
適合性
suitable for bioprocess medium
詳細
- KappaSelect is an affinity chromatography resin designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
- It is a rigid agarose base matrix that facilitates high flow rates and large volume processing of samples for efficient throughput.
- The Fab purity and productivity are maintained by the low ligand leakage.
- Non-mammalian derived product is also effective in binding IgG, IgA, and IgM target molecules.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 8 °C. (20% Ethanol)
法的情報
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)