Merck
GE17-1321-01
トリス
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
別名:
Tris Base, Tris Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.25
フォーム
solid
特徴
wetted part: no
包装
pack of 500 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-1321-01
White
pH範囲
7.2-9.0
溶解性
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Tris (tris[hydroxymethyl] aminoethane) is a buffering agent commonly used in biochemical and molecular biology experiments to maintain a stable pH.
特徴および利点
  • Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
  • Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Rehydration Solutions
Rehydration Solutions