メーカー/製品名
Cytiva 10600030
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PVDF protein membrane, specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis.
特徴および利点
- High protein binding capacity for easy signal detection.
- Chemical resistance needed for N-terminal sequencing.
- High protein retention even after harsh washing steps.
- Efficient capture of proteins during transfer minimizes sample loss.
- 0.2 µm pore size for higher surface area, resulting in better binding of low molecular weight proteins.
- Available in popular precut sizes for your application.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)