Merck
ISEQ10100
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
製品名
イモビロン®-PSQ PVDFメンブレン, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
10 cm × 10 cm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
キャパシティ
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:ISEQ
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
アプリケーション
10シート、10 cm x 10 cm、0.2 µm孔径、ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFトランスファーメンブレン。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13