Merck
ISEQ07850
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
製品名
イモビロン®-PSQ PVDFメンブレン, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
7 cm × 8.4 cm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
キャパシティ
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
イモビロン®-PSQメンブレンは、タンパク質結合を最大化するために開発された0.2 μmの微小孔性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンです。このトランスファーメンブレンは、電気泳動ゲルからのタンパク質の電気ブロッティング(または精製済みタンパク質サンプルのドット結合)後の、直接タンパク質シーケンシングと免疫検出に適しています。イモビロン®-PSQメンブレンは、分子量が20 kDa未満のタンパク質に最適なブロッティングを提供します。広い表面積を有し、低分子タンパク質に対して高い結合能を示します。
フィルターコード:ISEQ
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
アプリケーション
イモビロン-PSQ PVDFメンブレンはウェスタンブロッティングに使用されています。
特徴および利点
イモビロン-PSQメンブレン:
  • タンクおよび半乾燥電気ブロッティングシステムに適合します
  • 他のメンブレンよりも高いタンパク質吸着とシーケンシング収量が得られます
  • 低分子量タンパク質のブロースルーを防ぎます
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Byung C Yoon et al.
Developmental neurobiology, 72(4), 600-614 (2011-07-23)
Precise navigation of axons to their targets is critical for establishing proper neuronal networks during development. Axon elongation, whereby axons extend far beyond the site of initiation to reach their target cells, is an essential step in this process, but
Vanessa Hertlein et al.
Life science alliance, 3(1) (2019-12-11)
The contacts between the ER and mitochondria play a key role in cellular functions such as the exchange of lipids and calcium between both organelles, as well as in apoptosis and autophagy signaling. The molecular architecture and spatiotemporal regulation of
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明