詳細
HybriSlip™ は、in situハイブリダイゼーション、in situ PCR、およびグラススライド上のゲノミックアレイのハイブリダイゼーションへの使用に適しています。
HybriSlipsは、フレキシブルな薄い (0.25 mm)カバーであり、流体摩擦を最小限にし、均一な試薬の分配を可能にします。RNaseフリーの疎水性カバーは、カバーグラスのようにその表面にプローブをトラップもしくは結合しません。製品は前処理なしですぐに使用できます。表面は、RNaseのコンタミネーションを防ぐために清潔な裏地で保護されています。HybriSlipsは高温でもカールせず、平たい形状を保ちます。
HybriSlipsは、フレキシブルな薄い (0.25 mm)カバーであり、流体摩擦を最小限にし、均一な試薬の分配を可能にします。RNaseフリーの疎水性カバーは、カバーグラスのようにその表面にプローブをトラップもしくは結合しません。製品は前処理なしですぐに使用できます。表面は、RNaseのコンタミネーションを防ぐために清潔な裏地で保護されています。HybriSlipsは高温でもカールせず、平たい形状を保ちます。
- RNaseおよびDNaseフリー
- 疎水性
- ディスポーザブル
- 壊れにくい
法的情報
HybriSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GBL724022-1000EA | 4061832401317 |