Merck
GBL247880
Grace Bio-Labs ProPlate®トレイセット
size 16 wells, round, with Delrin® snap clips
別名:
multi array slide system, multi slide module system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
物質
black
round wells
silicone (on Delrin)
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 247880
サイズ
16 wells
ウェル面積
0.28 cm2
ウェル容積
350 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ProPlate®マルチアレイチャンバートレイセットは、ONCYTE®ニトロセルロースコートスライドと一緒に使用するようにデザインされています。このマルチアレイチャンバーは、顕微鏡スライドベースのマイクロアレイテクノロジーと、ハイスループット(HTS アプリケーション)マイクロタイタープレートプロセシングを統合します。スライド1枚あたり64までのアレイのアッセイが可能です。
トレイには3~4枚のスライドが装着できます(枚数は選択する使用クリップによります)。出来上がったマルチアレイチャンバートレイセットは、スタンダードなマイクロタイタープレートフットプリントをもつモジュラープレートをつくり、十分なスペースが確保されることにより、最高256アレイのロボットによるハイスループットプロセスが可能となります。
特長:
  • 接着剤を使用せずに、任意のスライド表面上に最大64個の液漏れしないウェルを作成します。
  • マイクロタイタープレート上のウェルは、マルチチャンネルピペットの使用を可能にします。
  • 7 x 7 mmの四角のウェルは容量の多いアレイに適しており、少量の試薬から大容量の洗浄まで5-350 μlのウェル容量が適用可能です。
16ウェルProPlate®トレイセット内容:
  • 4~7mm X 7mm寸法のウェル
  • 16ウェル
  • Delrin®スナップクリップ
  • トレイおよびカバー
  • シールストリップ10個、およびシールストリップアプリケーター1つ
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.