物質
borosilicate glass backing
clear silicon chamber
colorless
無菌性
(sterile)
sterile
特徴
wells 2
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 103310
直径×厚み
15 mm × 1 mm
外部L × W
61 mm × 24 mm
容量
250-400 μL
ウェル面積
1.8 cm2
ウェル
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labsチャンバー様カバーグラス製品は、高解像度顕微鏡に適しています。
Grace Bio-Labsのチャンバー様カバーグラス製品は、非細胞毒性のシリコーンガスケットから構成されており、 24 mm x 50 mm, 番号:1.5ドイツ製カバーグラスに固定されています(取り外しおよび再利用可能)。滅菌した培養プレートまたは100mm直径の培養皿と共に使用します。
Grace Bio-Labsのチャンバー様カバーグラス製品は、非細胞毒性のシリコーンガスケットから構成されており、 24 mm x 50 mm, 番号:1.5ドイツ製カバーグラスに固定されています(取り外しおよび再利用可能)。滅菌した培養プレートまたは100mm直径の培養皿と共に使用します。
- 薄くて平らなカバーグラスは、高解像度の顕微鏡、および高感度かつ定量的な蛍光イメージングのプラットフォームに適しています。
- 液漏れのない設計により、ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぎます。
- ガスケットはカバーグラスを固定するため、通常使用される顕微鏡スライドホルダーおよびアクセサリーを容易に取り扱うことができます。
- ガスケットは高解像度のイメージングの際には取り外し可能であり、取り外したものは再度滅菌して利用できます。
- 十分な感覚があるため、マルチチャンネルピペット、およびロボットディスペンサーでのリキッドハンドリングが容易です。
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)