安全性情報
G9660
Supelco
ゼラチン・ベロナール緩衝液-EDTA
別名:
GVB-EDTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
無菌性
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管温度
2-8°C
構成
141 mM NaCl、0.1%ゼラチン、1.8 mMバルビタ-ルナトリウム、3.1 mMバルビツ-ル酸および10 mM EDTAを含有するバッファ-、pH 7.3~7.4。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G9660-50ML:
G9660-BULK:
G9660-5X50ML:
G9660PROC:
G9660-PH:
G9660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)