安全性情報
G9654
Sigma-Aldrich
Gentamicin-Glutamine
solution, suitable for cell culture, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
製品名
ゲンタマイシン-グルタミン 溶液, with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
有効性
5-6 mg per mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Chemical structure: aminoglycoside
アプリケーション
細胞培養において10 mL/Lでの使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:グルタミンはそのアミノ酸炭素骨格により、多くの培養哺乳細胞の培養において不可欠なエネルギ-源として作用します。リボソ-ム50SサブユニットのL6タンパク質に結合し、タンパク質合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌、マイコプラズマ
構成
組成として200 mMのL-グルタミンおよび5 mg/mLのゲンタマイシンを含有する0.9%の塩化ナトリウム溶液です。
注意
37°Cで5日間安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G9654-BULK:
G9654-VAR:
G9654-10X5ML-PW:
G9654-10X5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture