抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 78 kDa
化学種の反応性
mouse, hamster, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunocytochemistry: 1:1,000 using mouse fibroblasts NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using human epitheloid carcinoma HeLa whole cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
詳細
アプリケーション
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
G8918-BULK:
G8918-200UL:
G8918-VAR:
試験成績書(COA)