分子量
antigen 75 kDa
交差性
mouse, human, canine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Hspa9(15526)
rat ... Hspa9(291671)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G4045-VAR:
G4045-200UL:
IXO13027:
G4045-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)