製品名
顆粒球コロニー刺激因子 マウス由来, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
10-60 pg/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
19 kDa (179 amino acids including N-terminal methionine)
包装
pkg of 5 and 25 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.01 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Csf3(12985) , Csf3r(12986)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8160-5UG-PW:
G8160-BULK:
G8160-VAR:
G8160-25UG-PW:
G8160-5UG:
G8160-25UG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)