Merck
G7754
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 γ-(α-ナフチルアミド) 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O3 ·H2O
CAS番号:
分子量:
290.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI Key
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G7754-250MG:
G7754-VAR:
G7754-1G:
G7754-50MG:
G7754-25MG:
G7754-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)