抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2.5D.17, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G6670-BULK:
G6670-VAR:
G6670-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)