Merck
G5000
Sigma-Aldrich
α-D-グルコース
anhydrous
別名:
α-デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
EC Number:
MDL番号:
グレード
anhydrous
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G5000-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)