抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GS-2C4, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
bovine, pig, human, rabbit
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using heat-induced antigen retrieval sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human plasma
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSN(2934)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
その他情報
SAB4200750 Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
G4896-BULK:
G4896-VAR:
G4896-.5ML:
G4896-100UL:
G4896-.2ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)