Merck
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O3
CAS番号:
分子量:
272.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3626-VAR:
G3626-1G:
G3626-100MG:
G3626-500MG:
G3626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)