アッセイ
~98%
品質水準
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
InChI Key
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3018-VAR:
G3018-1MG:
G3018-1MG-PW:
G3018-.5MG-PW:
G3018-BULK:
G3018-.5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック