安全性情報
860089W
Avanti
C18:0 GT1b (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
C18:0 trisialoganglioside-GT1b (d18:1/18:0, triammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C95H174N8O47
CAS番号:
分子量:
2180.42
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
methanol solution
包装
ampule of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860089W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860089W-100UG:
860089W-VAR: