Merck
G111080
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DMT-dG(ib)アミダイト, N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシグアノシン、3'-[2-シアノメチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N2-イソブチリル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシグアノシン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト], グアノシン、5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシ-N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-、3'-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホラミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H54N7O8P
CAS番号:
分子量:
839.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
InChI Key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。環外アミン機能は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基(dG(ib))に保護されています。
DNAホスホロアミダイトの主な特徴:
  • 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間。
  • ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。本製品はExpediteおよびPolyGen®合成機に付属しています。
法的情報
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
PolyGen is a registered trademark of PolyGen GmbH.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G111082-01:
G111080-12X2G:4548173342009
G111080-12X1G:4548173341996
G111081-12:4548173225890
G111082-12:4548173227320
G111081-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)