安全性情報
F6812
Sigma-Aldrich
Fluoroshield with PPD
liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
Fluoroshield with PPD,
フォーム
liquid
品質水準
pH範囲
8-8.4
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Fluoroshield with PPD (p-phenylenediamine; 1,4-phenylenediamine) is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears. Fluoroshield prevents rapid photobleaching of FITC, Texas Red®, AMCA, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, and tetramethylrhodamine. This mounting medium is fortified with PPD, an anti-fade reagent used to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. NOTE: Fluoroshield with PPD is NOT SUITABLE for immunofluorescence techniques involving Cy® dyes, R-phycoerythrin (R-PE), phycocyanin (PC),or allophycocyanin (APC).
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cy is a registered trademark of Cytiva
FluoroShield is a trademark of ImmunoBioScience Corp.
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F6812-20ML:
F6812-VAR:
F6812-20ML-PW:
F6812-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)