安全性情報
F6755
Sigma-Aldrich
フィブリノーゲン ラット血漿由来
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
別名:
第I因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
rat plasma
品質水準
形状
powder
品質
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
分子量
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
濃度
60-80% (biuret)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
immunoblotting: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
アプリケーション
Fibrinogen from rat plasma has been used:
  • in the preparation of growth factor solutions
  • to apply on discontinuous SDS-polyacrylamide gels for the detection of IgG (immunoglobulins) type antibodies by immunoblot analysis
  • to mix with cell suspension to form a clot and retain the cells for avoiding its dispersion during transplantation
Fibrinogen has been used in studies of haemostatic therapy in surgical and massive trauma patients. These studies have shown that fibrinogen may prove to be more superior in stopping blood loss when compared to using fresh frozen plasma (FFP).
生物化学的/生理学的作用
フィブリノ-ゲンは、タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。 この凝固カスケ-ドは、フィブリノ-ゲンをフィブリンに変換するトロンビンの生成をもって完了します。トロンビンはフィブリノ-ゲンを迅速にタンパク質分解し、fibrinopeptide Aを遊離します。Fibrinopeptide Aが遊離するとフィブリン分子が生じます。この時点ではまだフィブリン分子は不溶性ではありませんが、フィブリン分子は近くにあるフィブリン分子やフィブリノ-ゲン分子と複合体を形成する傾向があります。さらに、トロンビンが第二のペプチドであるfibrinopeptide Bをフィブリンから切断します。切断により生じたフィブリンモノマ-は自然に重合し、不溶性ゲルを形成します。重合したフィブリンは非共有結合と静電気的引力によってひとつにまとまり、トロンビンがfactor XIIIに作用することによって産生されるアミノ基転移酵素であるfactor XIIIaにより安定化されます。こうして生じた不溶性フィブリン凝集物(凝塊)と凝集した血小板が損傷血管を塞ぎ、それ以後の出血を防ぎます。血漿フィブリノ-ゲン量は、炎症過程が体内に生じているか否かの非特異的な指標となります。哺乳動物に由来するフィブリノ-ゲンは、どの哺乳動物に由来するトロンビンによっても切断されます。
品質
約12%のクエン酸ナトリウムと約18%の塩化ナトリウムを含有します。
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6755-BULK:
F6755-BULK-N:
F6755-PH:
F6755PROC:
F6755-VAR:
F6755-5MG:
F6755-1MG:
F6755-25MG-PW:
F6755-100MG-PW:
F6755-100MG:
F6755-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cell Transplantation as a Method to Investigate Spinal Cord Regeneration in Regenerative and Nonregenerative Xenopus Stages
Mendez-Olivos EE and LarraIn J
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
Optimization of trophic support for neural stem cell grafts in sites of spinal cord injury
Robinson J and Lu P
Experimental Neurology, 291, 87-97 (2017)
Salmon fibrin glue in rats: antibody studies
Laidmae I, et al.
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization, 40(1), 55-60 (2012)
C Fenger-Eriksen et al.
British journal of anaesthesia, 101(6), 769-773 (2008-09-27)
Patients experiencing massive haemorrhage are at high risk of developing coagulopathy through loss, consumption, and dilution of coagulation factors and platelets. It has been reported that plasma fibrinogen concentrations may reach a critical low level relatively early during bleeding, calling
Richard J Fish et al.
Blood, 123(14), 2278-2281 (2014-02-21)
Mutations in the human fibrinogen genes can lead to the absence of circulating fibrinogen and cause congenital afibrinogenemia. This rare bleeding disorder is associated with a variable phenotype, which may be influenced by environment and genotype. Here, we present a