安全性情報
F6272
Sigma-Aldrich
α-1,6-フコシダーゼ 溶液 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
別名:
Elizabethkingia miricola
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥1.8 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
その他の活性
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
複合糖質との反応では、基質がアミノナフタレントリスルホン酸(ANTS)で標識されている必要があります。
単位の定義
1unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、1.0 μmolのメチルウンベリフェロンを4-メチルウンベリフェリルα-L-フコシドから遊離させる酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F6272-.04UN-PW:
F6272-BULK:
F6272-.04UN:
F6272-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)