Merck
F3023
Sigma-Aldrich
α-1→(3,4)-フコシダーゼ 溶液 Xanthomonas manihotis由来
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
形状
buffered aqueous solution
品質水準
比活性
≥2 units/mg protein
包装
vial of 0.02 unit
濃度
≥0.5 unit/mL
その他の活性
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
複合糖質から非還元末端のα-1,3-フコ-スおよびα-1,4-フコ-スを遊離させます。
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、1.0 μmolのフコースをルイスX型三糖、 4-メチルウンベリフェリルグリコシドから遊離させる酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3