Merck
F1924
Sigma-Aldrich
α-1→(2,3,4)-フコシダーゼ 溶液 Xanthomonas sp.(ザントモナス属)由来
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
形状
buffered aqueous solution
品質水準
比活性
≥0.5 units/mg protein
包装
vial of 0.004 unit
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、37°C、1分間に、3-フコシルラクトースを加水分解して1 μmolのフコースを生成する酵素量です。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液(25mM NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
F1924-BULK:
F1924-1VL-PW:
F1924-1VL:
F1924-VAR:
試験成績書(COA)