サイズ
8 in. (20 cm) × 10 in. (25 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各フィルムシ-トは遮光包装で密封されています。高エネルギ-放射体を用いますと、露光カセットやホルダ-を使用しなくても、包装紙を通してフィルムが直接感光することがあります。
- 透明基盤の両面がエマルジョンコートされています。
- 化学発光用に推奨。
- 高エネルギーまたは低エネルギー同位体を用いたオートラジオグラフィー用に極めて多目的で使用可能。
- 低エネルギー同位体を用いる場合、スクリーンを増感すると感度を向上させることができます。
- 暗室内でフィルムを扱う場合は、コダック株式会社のLEDセーフライト暗室用照明が推奨されます。
- XARフィルムは、パッケージが異なるだけで、内容はすべて同じです。
脚注
Kodak X-OMAT ARフィルムが再構築されてBioMax XARフィルムになりました。
法的情報
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
試験成績書(COA)
The EMBO journal, 37(11) (2018-05-17)
TDP-43 (encoded by the gene TARDBP) is an RNA binding protein central to the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, how TARDBP mutations trigger pathogenesis remains unknown. Here, we use novel mouse mutants carrying point mutations in endogenous Tardbp
PloS one, 6(11), e27815-e27815 (2011-11-24)
Vpr, an accessory protein of human immunodeficiency virus type 1, is a multifunctional protein that plays an important role in viral replication. We have previously shown that the region between residues 17 and 74 of Vpr (Vpr(N17C74)) contained a bona
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.