Merck
F8145
Sigma-Aldrich
Carestream® 電子顕微鏡用フィルムSO-163
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
MA.01
シートサイズ
3 1/4 in. × 4 in.
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乳剤を識別するノッチが付けられた7ミルESTARベースに青感性微粒子乳剤が塗布されています。引裂や摩耗に強く、寸法安定性に優れています。4489に比べて電子露光ラチチュードおよび現像ラチチュードが広くなっています。
法的情報
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)