Merck
F4928
Sigma-Aldrich
フラビン含有モノオキシゲナーゼ-1, ミクロソーム ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
別名:
FMO-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
形状
buffered aqueous solution
比活性
See COA for Value
分子量
55-60 kDa
包装
vial of 2.5 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FMO1(2326)
生物化学的/生理学的作用
FMOは、各酸化物との結合部に求核性の窒素、硫黄、セレニウム、またはリンを含む環境汚染物質、発癌物質など、様々な生体異物や薬剤化合物の酸素添加の触媒に関与します。これらの酵素は、フェーズIまたは酸化的薬物代謝酵素として分類されます。
単位の定義
One unit will catalyze the production of 1.0 picomole of methyl p-tolylsulfoxide from methyl p-tolyl sulfide per minute at pH 9.5 at 37 deg C.
物理的形状
100 mMリン酸カリウムバッファ-溶液(pH 7.4)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
F4928-VAR:
F4928-1VL:
F4928-1VL-PW:
F4928-BULK:
試験成績書(COA)