抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human, bovine, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
rat ... Fgf2(54250)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3393-5X.1ML:
F3393-BULK:
F3393-VAR:
F3393-5X.1ML-PW:
F3393-.1ML:
F3393-.1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)