アッセイ
≥98%
フォーム
ethanol solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
InChI Key
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F2427-BULK:
F2427-1MG-PW:
F2427-VAR:
F2427-1MG:4548174015797