分子量
~48 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HEK-293K cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse lung
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat lung
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLOT1(10211)
mouse ... Flot1(14251)
rat ... Flot1(64665)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F1180-200UL:
F1180-VAR:
F1180-BULK:
F1180-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)