Merck
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 1 ea
pack of 1
H
28.5 cm
ベース直径
16 cm
キャパシティ
2000 mL
容量
2,000 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)