物質
straight neck transparent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
詳細
Autoclavable
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 4110-1000
フラスコ容量
1,000 mL
フラスコ有効容積
1,000 mL
ネック直径
30.5 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These reusable flasks provide an alternative to fragile glass flasks with no apparent difference in growth curves of E. coli or S. cerevisiae. Baffles improve mixing and aeration.
特徴および利点
- Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
- Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
- Graduated - for determining accurate fluid levels.
- Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)