Merck
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
特徴
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
L × W
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
New Brunswick S41l shaker platforms.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)