Key Documents
EPM1324-9910
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.73
物質
aluminum
特徴
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
non-Interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1324-9910 (NA)
サイズ
76 cm × 46 cm
キャパシティ
(6 x 2.8 L Fernback flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG