Merck
EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
特徴
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)