特徴
for 3 L Erlenmeyer flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
メーカー/製品名
Eppendorf® ACE-3000S (Global)
W × H
189 mm × 128 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)