Merck
HS206372B
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
graduations 0.25 mL
包装
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS206372B
キャパシティ
5 mL
有効容積
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
特徴および利点
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrapped at a time
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HS206372B-500EA4065265820264