物質
stainless steel
特徴
(38 x 1) configuration
Holds 38 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 38 (38 x 1)
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001040010 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
133 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 766 mm (30.2 in.)
キャパシティ
(max box size (mm): 86 x 128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 MTP), Innova C760 (max. 440 MTP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)