Merck
EP6001022910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001022910 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 204 mm (8 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Premium U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 300 boxes), HEF U410 (max. 180 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)