Merck
EP6001022210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001022210 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 231 mm (9.1 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Premium U410 (max. 240 boxes), Premium U700 (max. 400 boxes), HEF U410 (max. 240 boxes), CryoCube F570 series (max. 400 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP6001022210-1EA4061835081189